Drukuj
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 431 PLN
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
MW: 206.468 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11846275
Numer CAS: 885267-40-3