Drukuj
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959377-1G OR959377-5G
APOSOR959377-1GEA 1450 PLN
APOSOR959377-1G APOSOR959377-5G
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.211 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06204418
Numer CAS: 83751-12-6