Drukuj
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR959297-1G OR959297-250MG
APOSOR959297-1GEA 1790 PLN
APOSOR959297-1G APOSOR959297-250MG
2-Cyano-2-methylacetic acid 95%
2-Cyano-2-methylacetic acid
Formuła: C₄H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 115…117 °C (2 mm Hg)
Temp. topnienia: 35…36 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD14544816
Numer CAS: 632-07-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II