Drukuj
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR958993-100MG OR958993-250MG
APOSOR958993-100MGEA 957 PLN
APOSOR958993-100MG APOSOR958993-250MG
3-Chloro-1,8-naphthyridine 97%
3-Chloro-1,8-naphthyridine
Formuła: C₈H₅ClN₂
MW: 164.592 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235028
Numer CAS: 35170-93-5