Drukuj
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR958889-1G OR958889-250MG OR958889-5G
APOSOR958889-1GEA 168 PLN
APOSOR958889-1G APOSOR958889-250MG APOSOR958889-5G
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate 97%
Ethyl 4-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoate
Formuła: C₉H₉BrClNO₂
MW: 278.53 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03407826
Numer CAS: 874779-56-3