Drukuj
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR958836-100MG OR958836-1G OR958836-250MG
APOSOR958836-100MGEA 627 PLN
APOSOR958836-100MG APOSOR958836-1G APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Formuła: C₂₃H₁₉N₃O₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09030634
Numer CAS: 136285-67-1