Drukuj
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: tert-Butyl (2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
OR958229-1G OR958229-5G
APOSOR958229-1GEA 435 PLN
APOSOR958229-1G APOSOR958229-5G
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate
Formuła: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.236 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09751786
Numer CAS: 109608-77-7