Drukuj
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR958186-1G OR958186-250MG
APOSOR958186-1GEA 691 PLN
APOSOR958186-1G APOSOR958186-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199.677 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09026772
Numer CAS: 1073968-65-6