Drukuj
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionate, Methyl-3-(2,4-dihydroxy phenyl) propanoate
OR958061-1G OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 435 PLN
APOSOR958061-1G APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Formuła: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19441070
Numer CAS: 17422-90-1