Drukuj
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 487 PLN
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formuła: C₁₂H₁₇NO₃
MW: 223.268 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18206146
Numer CAS: 149505-94-2