Drukuj
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 2250 PLN
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09749938
Numer CAS: 49843-49-4