Drukuj
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR957738-1G OR957738-250MG
APOSOR957738-1GEA 1350 PLN
APOSOR957738-1G APOSOR957738-250MG
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00229114
Numer CAS: 32996-27-3