Drukuj
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR957466-1G OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA 2000 PLN
APOSOR957466-1G APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formuła: C₉H₁₃NO
MW: 151.206 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09929100
Numer CAS: 108206-05-9