Drukuj
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 1650 PLN
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Formuła: C₇H₇ClO
Temp. Wrzenia: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658536
Numer CAS: 60760-06-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,III