Drukuj
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR957433-100MG OR957433-1G OR957433-250MG
APOSOR957433-100MGEA 348 PLN
APOSOR957433-100MG APOSOR957433-1G APOSOR957433-250MG
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formuła: C₆H₁₀N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20441530
Numer CAS: 89193-22-6