Drukuj
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR9570-1G OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA 466 PLN
APOSOR9570-1G APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235093
Numer CAS: 1000339-35-4