Drukuj
2,3,4-Trichloropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR956973-1G OR956973-250MG OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA 240 PLN
APOSOR956973-1G APOSOR956973-250MG APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Formuła: C₅H₂Cl₃N
MW: 182.435 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22576127
Numer CAS: 55934-02-6