Drukuj
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR955987-1G OR955987-250MG OR955987-5G
APOSOR955987-1GEA 841 PLN
APOSOR955987-1G APOSOR955987-250MG APOSOR955987-5G
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20923636
Numer CAS: 24078-24-8