Drukuj
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR955980-1G OR955980-250MG OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA 1600 PLN
APOSOR955980-1G APOSOR955980-250MG APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formuła: C₈H₆Cl₂O₄S
MW: 269.102 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09816501
Numer CAS: 1000933-19-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III