Drukuj
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR955972-1G OR955972-5G
APOSOR955972-1GEA 1350 PLN
APOSOR955972-1G APOSOR955972-5G
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Methyl 3-isopropoxybenzoate
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01922057
Numer CAS: 350989-42-3