Drukuj
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR955921-1G OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA 1870 PLN
APOSOR955921-1G APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Formuła: C₈H₇ClO₃
MW: 186.592 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12407235
Numer CAS: 98406-04-3