Drukuj
Methyl caffeate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,4-Dihydroxycinnamic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxycinnamate, Caffeic acid methyl ester, Methyl 3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylate
OR955583-1G OR955583-5G
APOSOR955583-1GEA 400 PLN
APOSOR955583-1G APOSOR955583-5G
Methyl caffeate 95%
Methyl caffeate
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210468
Numer CAS: 67667-67-8