Drukuj
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR955467-1G OR955467-5G
APOSOR955467-1GEA 609 PLN
APOSOR955467-1G APOSOR955467-5G
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate 95%
3,4-Dimethyl pyridine-3,4-dicarboxylate
Formuła: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00160293
Numer CAS: 1796-83-4