Drukuj
Phenylmaleic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Phenylmaleic acid
OR955233-1G OR955233-250MG
APOSOR955233-1GEA 1760 PLN
APOSOR955233-1G APOSOR955233-250MG
Phenylmaleic acid 95%
Phenylmaleic acid
Formuła: C₁₀H₈O₄
MW: 192.168 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075740
Numer CAS: 16110-98-8