Drukuj
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9549-1G OR9549-5G
APOSOR9549-1GEA 853 PLN
APOSOR9549-1G APOSOR9549-5G
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid 96%
5-Bromopyridine-3-sulphonic acid
Formuła: C₅H₄BrNO₃S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00717696
Numer CAS: 62009-34-1