Drukuj
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954613-1G OR954613-25G OR954613-5G
APOSOR954613-1GEA 836 PLN
APOSOR954613-1G APOSOR954613-25G APOSOR954613-5G
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one 98%
7-Chloro-2-methyl-3H-quinazolin-4-one
Formuła: C₉H₇ClN₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00844409
Numer CAS: 7012-88-6