Drukuj
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954485-10G OR954485-1G OR954485-5G
APOSOR954485-10GEA 2510 PLN
APOSOR954485-10G APOSOR954485-1G APOSOR954485-5G
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formuła: C₁₂H₁₅NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26131173
Numer CAS: 133999-05-0