Drukuj
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 899 PLN
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formuła: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.543 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26131172
Numer CAS: 648905-09-3