Drukuj
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954395-10G OR954395-1G OR954395-5G
APOSOR954395-10GEA 3770 PLN
APOSOR954395-10G APOSOR954395-1G APOSOR954395-5G
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline
Formuła: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196.203 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00570802
Numer CAS: 314755-31-2