Drukuj
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylate
OR954350-1G OR954350-5G
APOSOR954350-1GEA 772 PLN
APOSOR954350-1G APOSOR954350-5G
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formuła: C₉H₉N₃O₂
MW: 191.187 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00963122
Numer CAS: 73605-91-1