Drukuj
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-methoxyphenyl methyl sulphone
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 1080 PLN
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Formuła: C₈H₉BrO₃S
MW: 265.124 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22586698
Numer CAS: 1095544-87-8