Drukuj
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954277-1G OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA 836 PLN
APOSOR954277-1G APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formuła: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.171 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22586697
Numer CAS: 1415819-87-2