Drukuj
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954261-1G OR954261-25G OR954261-5G
APOSOR954261-1GEA 725 PLN
APOSOR954261-1G APOSOR954261-25G APOSOR954261-5G
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formuła: C₁₂H₁₃N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22549339
Numer CAS: 1403483-90-8