Drukuj
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 3480 PLN
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184.232 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20261465
Numer CAS: 32767-46-7