Drukuj
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953894-1G OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA 836 PLN
APOSOR953894-1G APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190.651 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07852062
Numer CAS: 129865-54-9