Drukuj
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953600-1G OR953600-250MG
APOSOR953600-1GEA 1820 PLN
APOSOR953600-1G APOSOR953600-250MG
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine 98%
N-(2-Amino-1,1-dimethylethyl)-n,n-dimethylamine
Formuła: C₆H₁₆N₂
MW: 116.205 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05201592
Numer CAS: 76936-44-2