Drukuj
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 1350 PLN
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Formuła: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09752674
Numer CAS: 2739-99-3