Drukuj
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953398-100G OR953398-25G OR953398-5G OR953398-1G
APOSOR953398-100GEA 4730 PLN
APOSOR953398-100G APOSOR953398-25G APOSOR953398-5G APOSOR953398-1G
Methyl acetimidate hydrochloride 90%
Methyl acetimidate hydrochloride
Formuła: C₃H₇NO·ClH
MW: 109.555 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012571
Numer CAS: 14777-27-6