Drukuj
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR953223-1G OR953223-250MG
APOSOR953223-1GEA 4180 PLN
APOSOR953223-1G APOSOR953223-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride 95%
Methyl 5-(aminomethyl)-2-methoxybenzoate hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₃NO₃·ClH
MW: 231.676 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07285352
Numer CAS: 1049782-92-4