Drukuj
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR953211-1G OR953211-250MG
APOSOR953211-1GEA 2640 PLN
APOSOR953211-1G APOSOR953211-250MG
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formuła: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.194 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11501340
Numer CAS: 30932-85-5