Drukuj
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-Rasagiline
OR953162-1G OR953162-250MG
APOSOR953162-1GEA 8590 PLN
APOSOR953162-1G APOSOR953162-250MG
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
(S)-N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171.238 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09029306
Numer CAS: 185517-74-2