Drukuj
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
OR953029-1G OR953029-250MG
APOSOR953029-1GEA 3020 PLN
APOSOR953029-1G APOSOR953029-250MG
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid 96%
2-Amino-5-methoxycarbonylbenzoic acid
Formuła: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08690064
Numer CAS: 63746-25-8