Drukuj
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: cis-4-Methylcyclohexanamine hydrochloride
OR953018-100MG OR953018-1G OR953018-250MG
APOSOR953018-100MGEA 247 PLN
APOSOR953018-100MG APOSOR953018-1G APOSOR953018-250MG
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride 95%
cis-4-Methyl-cyclohexylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₅N·ClH
MW: 149.662 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09991703
Numer CAS: 33483-66-8