Drukuj
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Isoquinoline-4-carbothioamide
OR952895-1G OR952895-250MG
APOSOR952895-1GEA 1220 PLN
APOSOR952895-1G APOSOR952895-250MG
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide 95%
Isoquinoline-4-carbothioic acid amide
Formuła: C₁₀H₈N₂S
MW: 188.249 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738908
Numer CAS: 435271-32-2