Drukuj
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952456-1G OR952456-5G
APOSOR952456-1GEA 1130 PLN
APOSOR952456-1G APOSOR952456-5G
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine 95%
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
Formuła: C₁₁H₁₇N
MW: 163.259 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11204729
Numer CAS: 39180-83-1