Drukuj
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 450 PLN
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formuła: C₁₁H₁₆O
MW: 164.244 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15527519
Numer CAS: 33733-83-4