Drukuj
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 1010 PLN
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.162 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07357405
Numer CAS: 3139-05-7