Drukuj
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951686-25G OR951686-5G
APOSOR951686-25GEA 2950 PLN
APOSOR951686-25G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formuła: C₉H₈O₄
MW: 180.157 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01442588
Numer CAS: 84923-70-6