Drukuj
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 1240 PLN
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Formuła: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185.243 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234913
Numer CAS: 410545-65-2