Drukuj
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951509-1G OR951509-250MG
APOSOR951509-1GEA 2080 PLN
APOSOR951509-1G APOSOR951509-250MG
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.231 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07186282
Numer CAS: 164648-76-4